Läs mer
Natriumfosfatdibasisk dodekahydrat, Puriss. p.a., kristalliserad, ≥99,0 % (T), Solstice
Produktkod. 16665913
Change view
10 kg
Produktkod.
16665913 10 kg
1 options
Produktkod. 16665913 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 7165010KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6275.00 SEK
    5751.57 SEK / 10kg
    Save 523.43 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Smältpunkt 34 °C
CAS 10039-32-4
Färg Färglös
CAS Max % 1
pH 9 till 9.3
Kvantitet 10 kg
Molekylformel H25Na2O16P
Linjär formel Na2HPO4 · 12H2O
Synonym sec-Sodium phosphate; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; Disodium phosphate; di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
InChI-nyckel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumdodekahydratvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 358.14
Kvalitet ACS
Densitet 1,52 g/cm3 (20 °C)