Läs mer
Melford Natriumfosfat dibasiskt heptahydrat
Produktkod. 30018790
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018790 5 kg
30018789 500 g
30018788 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018790 Leverantör Melford Leverantörsnummer S231755000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate, även känd som dinatriumvätefosfatheptahydrat, är en kemisk förening med betydande tillämpningar inom life science-marknaden.
Det är en hydratiserad form av dibasisk natriumfosfat, vilket innebär att den innehåller sju vattenmolekyler per molekyl av föreningen.
Dibasiskt natriumfosfatheptahydrat används främst som buffertmedel och som källa för fosfatjoner. Buffertar hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH i biologiska och biokemiska processer, vilket säkerställer optimala förhållanden för enzymatiska reaktioner, cellodling och andra molekylärbiologiska tekniker.
Det används också ofta i laboratoriemiljöer för beredning av buffertlösningar med specifika pH-intervall och buffertkapacitet. Det är särskilt användbart i applikationer där ett högre pH-område krävs, eftersom det har en buffringskapacitet i det alkaliska pH-området
Dessutom används föreningen i olika biologiska och biokemiska analyser, proteinreningsprocesser och formulering av diagnostiska kit och farmaceutiska produkter. Det fungerar som en källa till fosfatjoner, som är nödvändiga för många biologiska processer såsom DNA- och RNA-syntes, energimetabolism och signaltransduktion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Kvantitet 5 kg
Molekylformel Na2HPO4-7H2O