Läs mer
Sodium phosphate, dibasic heptahydrate, 98+%, ACS reagent
Produktkod. p-42268 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10036020
Brand: Thermo Scientific Acros 424385000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-85-6
Molekylformel H15Na2O11P
Molekylvikt (g/mol) 268.06
MDL-nummer MFCD00149180
InChI-nyckel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-namn dinatriumfosforsyraheptahydrat
LEDER O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Smältpunkt 48.0°C
Färg Vitt
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15, 8789
Formel vikt 268.07
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Nedbrytningsinformation >48°C
Densitet 1.67
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.