Läs mer
Natriumfosfat, dibasisk heptahydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 10420101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10420101 500 g Plastflaska 500g
10783445 250 g Plastflaska 250g
11904291 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10420101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206515000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 SEK
    527.65 SEK / 500g
    Save 82.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-85-6
Molekylformel H15Na2O11P
Molekylvikt (g/mol) 268.06
MDL-nummer MFCD00149180
InChI-nyckel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;heptahydrat
LEDER O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Smältpunkt 48,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
pH 9,0 till 9,3 (5 % sol vid 20 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Densitet 1.67
Linjär formel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15,8789
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 154 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 268.07
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.