Läs mer
Natriumfosfat dibasiskt heptahydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15618140 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15618140 500 g 500g
15678130 100 g 100g
15688130 1 kg 1kg
15698130 2.5 kg 2.5kg
15628140 6 x 500 g Paket med 6
15608140 4 x 2.5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15618140 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer S9390500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens, 98,0-102,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-85-6
Molekylformel H15Na2O11P
Molekylvikt (g/mol) 268.06
MDL-nummer MFCD00149180
InChI-nyckel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;heptahydrat
LEDER O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate dibasic heptahydrate
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2HPO4 · 7H2O
Formel vikt 268.07g/mol
Procent renhet 98 to 102%
Densitet 1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air)