Läs mer
Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, TRC
Produktkod. 30428445
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30428445 100 g
1 options
Produktkod. 30428445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS667035100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Kvantitet 100 g
Molekylformel HNa2O4P • 7(H2O)
Synonym Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium; vätefosfat; Heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 141.9671802
Formel vikt 268.0147