Läs mer
Natriumfosfatdibasisk, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate dibasic |
| CAS | 7558-79-4 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | HNa2O4P |
| Linjär formel | Na2HPO4 |
| MDL-nummer | MFCD00003496 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Synonym | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
| InChI-nyckel | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
| Visa mer |