Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11410036 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410036 100 g 100g
11440246 500 g 500g
11495276 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410036 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02199802.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 100g
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket hygroskopisk och vattenlöslig. Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals är ett natriumsalt av fosforsyra. Detta vita pulver är en viktig komponent i löpbuffert för denaturerande gelelektrofores.
Vattenfritt natriumfosfat
  • Används för framställning av fosfatbuffert, som i sin tur används vid X-gal-färgning
  • Inducerar glomerulär förkalkning såväl som annat nefrotiskt syndrom i Sprague-Dawley råttor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Freely soluble in water; insoluble in alcohol
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
Formel vikt 141.98
Procent renhet 98.0 to 100.5%
Kvalitet USP