Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495276 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495276 1 kg 1kg
11410036 100 g 100g
11440246 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495276 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219980201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00 SEK
    572.53 SEK / 1kg
    Save 28.47 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mycket hygroskopisk och vattenlöslig. Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals är ett natriumsalt av fosforsyra. Detta vita pulver är en viktig komponent i löpbuffert för denaturerande gelelektrofores.
Vattenfritt natriumfosfat
  • Används för framställning av fosfatbuffert, som i sin tur används vid X-gal-färgning
  • Inducerar glomerulär förkalkning såväl som annat nefrotiskt syndrom i Sprague-Dawley råttor
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten; olöslig i alkohol
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141.98
Procent renhet 98,0 till 100,5 %
Kvalitet USP