Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
Produktkod. 11454652
Brand: MP Biomedicals 02191440.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, analytisk kemi, biokemi och kromatografi. Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals är ett reagens med mycket hög buffrande kapacitet, som ofta används tillsammans med natriumfosfat, monobasic i beredningen
Sodium Phosphate Dibasic används i många applikationer, inklusive rening av antikroppar, som ett reagens och buffert i analytisk kemi och vid framställning av biologiska buffertar. Används även som sekvestreringsmedel, emulgeringsmedel och buffert i livsmedel; som betningsmedel vid färgning; för viktning av silke; vid garvning; vid tillverkning av emaljer, keramik, rengöringsmedel och pannblandningar; som brandskyddsmedel vid lödning och lödning istället för borax; som en renande medel; och som laxermedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water, but more soluble in hot water; insoluble in alcohol, ethanol.
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141.96
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS