Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474652 5 kg 5kg
11444652 100 g 100g
11454652 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474652 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219144005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 SEK
    3365.08 SEK / 5kg
    Save 169.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, analytisk kemi, biokemi och kromatografi. Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals är ett reagens med mycket hög buffrande kapacitet, som ofta används tillsammans med natriumfosfat, monobasic i beredningen
Sodium Phosphate Dibasic används i många applikationer, inklusive rening av antikroppar, som ett reagens och buffert i analytisk kemi och vid framställning av biologiska buffertar. Används även som sekvestreringsmedel, emulgeringsmedel och buffert i livsmedel; som betningsmedel vid färgning; för viktning av silke; vid garvning; vid tillverkning av emaljer, keramik, rengöringsmedel och pannblandningar; som brandskyddsmedel vid lödning och lödning istället för borax; som en renande medel; och som laxermedel.
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Löslig i vatten, men mer löslig i varmt vatten; Olöslig i alkohol, etanol.
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141.96
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS