Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11416621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Kvalitet:
98 till 102 %
Molekylärbiologi
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kvalitet unitSize
11416621 250 g Molekylärbiologi 250g
11426621 500 g Molekylärbiologi 500g
11436621 1 kg Molekylärbiologi 1kg
11455452 1 kg 98 till 102 % 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11416621 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219484983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1074.96 SEK / 250g
    Save 55.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 250 g
Formel vikt 141.96
Kvalitet Molekylärbiologi