Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11436621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Kvalitet:
98 to 102%
Molecular Biology
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kvalitet unitSize
11436621 1 kg Molecular Biology 1kg
11416621 250 g Molecular Biology 250g
11426621 500 g Molecular Biology 500g
11455452 1 kg 98 to 102% 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11436621 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219484991
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 141.96
Kvalitet Molecular Biology