missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dibasiskt natriumfosfat, MP Biomedicals

Produktkod. p-3547331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11416621

Brand: MP Biomedicals 0219484983

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 250 g
Formel vikt 141.96
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.