Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., USP , FCC, E 339, vattenfri, 98-100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15600760 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15600760
Brand: Honeywell-Fluka 042765KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , FCC, E 339, vattenfri, 98-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 5 kg
Linjär formel Na2HPO4
Löslighetsinformation Very Soluble in hot water, 8 parts soluble in water , insoluble in alcohol
Formel vikt 141.96g/mol
Procent renhet 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.