Läs mer
Natriumfosfatdibasisk, Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., USP FCC, E 339, vattenfattig, 98-100,5 % (kalkyl till det torkade ämnet), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15670750
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15670750 1 kg 1kg
15600760 5 kg 5kg
15610760 6 x 1 kg Paket med 6
15690750 4 x 5 kg Paket med 4
15680750 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15670750 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 042761KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    674.27 SEK / 1kg
    Save 61.73 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Puriss., uppfyller analytisk specifikation för BP, Ph. Eur., USP FCC, E 339, vattenlös, 98-100,5 % (kalkyl till det torkade ämnet)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen från Ph.Eur.BP, USP, FCC
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2HPO4
Löslighetsinformation Mycket löslig i varmt vatten, 8 delar löslig i vatten, olöslig i alkohol
Formel vikt 141,96 g/mol
Procent renhet 98 till 100,5 % (kalkyl till det torkade ämnet)
Kvalitet puriss.