Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat, (vitt, kristallint pulver/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11464652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
1kg
Produktkod.
11464652 1kg
1 options
Produktkod. 11464652 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219144001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.00 SEK
    841.27 SEK / 1kg
    Save 42.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic
CAS 7558-79-4
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Molekylformel HNa2O4P
MDL-nummer MFCD00003496
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formel vikt 141.96
Kvalitet ACS-reagens