Läs mer
Natriumfosfatdodekahydrat, 97 %
Produktkod. 11477687
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477687 10,000 g 10000g
11457687 500 g 500g
11467687 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15713.0C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 10101-89-0 ∣ H24Na3O16P ∣ 380,119 g/mol
Natriumfosfatdodekahydrat används vid fotografisk framkallning, klarning av socker, avlägsnande av pannsten, mjukgörande vatten och tillverkning av papper. De läggs till många livsmedel som emulgeringsmedel för att förhindra oljeseparation. Det kan användas som jäsmedel. Vissa fall av dessa livsmedel inkluderar smetbeläggningen på panerad fisk eller kyckling och kommersiellt bakade kakor. Att lägga till detta föremål i maten ökar livsmedlets hållbarhet, vilket bibehåller matens konsistens och visuella aspekt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumfosfatdodekahydrat används vid fotografisk framkallning, klarifiering av socker, borttagning av pannskal, mjukgöring av vatten och tillverkning av papper. De tillsätts i många livsmedel som emulgering för att förhindra oljeseparation. Det kan användas som jäsmedel. Några exempel på dessa livsmedel inkluderar smetens täckning på panerad fisk eller kyckling samt kommersiellt bakade kakor. Att tillsätta denna produkt i maten ökar matens hållbarhet och bevarar matens textur och visuella aspekt.
Löslighet
Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Anteckningar
När den förvaras under normala förhållanden kan den förlora en del vatten för kristallisation. Oförenlig med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-89-0
Molekylformel H24Na3O16P
Molekylvikt (g/mol) 380.119
MDL-nummer MFCD00149198
InChI-nyckel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-namn trinatrium;fosfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate dodecahydrate
Smältpunkt ∼75 °C (dekomposition)
pH 12
Fysisk form Kristallint pulver, nålar eller kristaller
Kvantitet 10,000 g
Odör Luktfritt
Densitet 1.62
Linjär formel Na3PO4·12H2O
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,8662
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 380,12 (163,94 vattenfattig)
Procent renhet 97%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.