Läs mer
Natriumfosfatdodekahydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Beskrivning
Natriumfosfatdodekahydrat används vid fotografisk framkallning, klarning av socker, avlägsnande av pannsten, mjukgörande vatten och tillverkning av papper. De läggs till många livsmedel som emulgeringsmedel för att förhindra oljeseparation. Det kan användas som jäsmedel. Vissa fall av dessa livsmedel inkluderar smetbeläggningen på panerad fisk eller kyckling och kommersiellt bakade kakor. Att lägga till detta föremål i maten ökar livsmedlets hållbarhet, vilket bibehåller matens konsistens och visuella aspekt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate dodecahydrate |
| Smältpunkt | ∼75 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| pH | 12 |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 2 kg |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1.62 g/mL |
| Linjär formel | Na3PO4·12H2O |
| UN-nummer | UN3262 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium phosphate dodecahydrate
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.