Läs mer
Sodium phosphate dodecahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. p-7048829
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11327327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011590.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10101-89-0 | H24Na3O16P | 380.119 g/mol
Natriumfosfatdodekahydrat används vid fotografisk framkallning, klarning av socker, avlägsnande av pannsten, mjukgörande vatten och tillverkning av papper. De läggs till många livsmedel som emulgeringsmedel för att förhindra oljeseparation. Det kan användas som jäsmedel. Vissa fall av dessa livsmedel inkluderar smetbeläggningen på panerad fisk eller kyckling och kommersiellt bakade kakor. Att lägga till detta föremål i maten ökar livsmedlets hållbarhet, vilket bibehåller matens konsistens och visuella aspekt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-89-0
Molekylformel H24Na3O16P
Molekylvikt (g/mol) 380.119
MDL-nummer MFCD00149198
InChI-nyckel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-namn trinatrium;fosfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate dodecahydrate
Smältpunkt ∼75°C (decomposition)
Färg Vitt
pH 12
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na3PO4·12H2O
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,8662
Löslighetsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol.
Formel vikt 380.12 (163.94 Anhydrous)
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 1.62 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium phosphate dodecahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.