Läs mer
Natriumfosfat, monobasisk, 99%, för analys, vattenfri
Produktkod. 11350836 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11350836 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10751135 250 g Plastflaska 250g
10135013 1 kg Plastflaska 1kg
11914291 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11350836 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389870025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylformel H2NaO4P
Molekylvikt (g/mol) 119.98
MDL-nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-nyckel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
LEDER [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, monobasic
Färg Vitt
pH 4,1 till 4,7 (5 % soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 850 g/L (20 °C).
IUPAC-namn natrium;divätefosfat
Formel vikt 119.98
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.