Läs mer
Melford Natriumfosfat, monobasiskt, vattenfritt
Produktkod. 30018793
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018793 5 kg
30018791 1 kg
30018792 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018793 Leverantör Melford Leverantörsnummer S231855000.0
Natriumfosfat, monobasiskt, vattenfritt är en kemisk förening som spelar en betydande roll inom biovetenskaplig forskning.
Det är också känt som mononatriumfosfat eller natriumdivätefosfat. Den vattenfria beteckningen indikerar att det är formen av föreningen utan några vattenmolekyler.
Inom life science-området används det främst som ett buffertmedel och som en källa till fosfatjoner. Buffertar är ämnen som hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH i biologiska och biokemiska processer, vilket säkerställer optimala förhållanden för enzymatiska reaktioner och andra cellulära aktiviteter.
Natriumfosfat, monobasiskt, vattenfritt används ofta i laboratoriemiljöer för beredning av olika biologiska reagenser, cellodlingsmedia och buffertlösningar. Den kan kombineras med andra fosfatföreningar för att skapa buffertsystem med specifika pH-intervall och buffertkapacitet, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av experimentella förhållanden
Dessutom används föreningen i molekylärbiologiska tekniker som DNA- och proteinelektrofores, eftersom den ger den nödvändiga pH-kontrollen för separation och analys av biomolekyler. Det används också vid framställning av fosfatbaserade saltlösningar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate, Monobasic, Anhydrous
CAS 7558-80-7
Kvantitet 5 kg
Molekylformel NaH2PO4