Läs mer
Natriumfosfat, monobasiskt dihydrat, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10227070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10227070 1 kg Plastflaska 1kg
10339150 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10338493 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10227070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-35-0 | H2NaO42H2O | 156.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-35-0
Molekylformel H2NaO42H2O
Molekylvikt (g/mol) 156.01
MDL-nummer MFCD00149209
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Smältpunkt 60.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel NaH2PO4·2H2O
Merck Index 15, 8790
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vikt 156.01
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid torkning 24% max.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.