Läs mer
Natriumfosfat, monobasiskt, dihydrat, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578174 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578174 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15578174 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 381901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate
Namnnotering Monobasisk, dihydrat
CAS 13472-35-0
Kvantitet 500 g
Molekylformel H6NaO6P
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 156.006
PubChem CID 23673460
Formel vikt 155.99
Procent renhet 98% to 102%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.92kg