Läs mer
Natriumfosfat monobasisk dihydrat, uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP E 339, 98-100,5 % (beräkning till det torkade ämnet), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15600740
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15600740 1 kg 1kg
15630740 5 kg 5kg
15640740 6 x 1 kg Paket med 6
15620740 4 x 5 kg Paket med 4
15610740 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15600740 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 042691KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 SEK
    684.40 SEK / 1kg
    Save 65.60 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 339, 98-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-35-0
Molekylformel H6NaO6P
Molekylvikt (g/mol) 156.006
MDL-nummer MFCD00149209
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur., BP, USP, FCC
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NaH2PO4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 156,01 g/mol
Procent renhet 98 till 100,5 % (kalkyl till det torkade ämnet)
Kvalitet Reagent