Läs mer
Natriumfosfat monobasiskt dihydrat, uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 339, 98-100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15630740
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15630740 5 kg 5kg
15600740 1 kg 1kg
15640740 6 x 1 kg Paket med 6
15620740 4 x 5 kg Paket med 4
15610740 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15630740 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 042695KG
Request Bulk or Custom Format
Uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 339, 98-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-35-0
Molekylformel H6NaO6P
Molekylvikt (g/mol) 156.006
MDL-nummer MFCD00149209
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Kvantitet 5 kg
Linjär formel NaH2PO4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 156.01g/mol
Procent renhet 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)