Läs mer
Natriumfosfat, monobasiskt dihydrat, för HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16697012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16697012 250 g glasflaska
1 options
Produktkod. 16697012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446222500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 SEK
    609.65 SEK / 250g
    Save 115.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13472-35-0 | H6NaO6P | 156,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Smältpunkt 60 °C
CAS 13472-35-0
Färg Vitt
pH 4.0 till 4.5
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Förpackning glasflaska
Utseende Vita kristaller
Molekylformel H6NaO6P
Linjär formel NaH2PO4.2H2O
MDL-nummer MFCD00149209
Synonym Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Löslighetsinformation löslig i vattenlösning, praktiskt taget olöslig i alkohol
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-namn natriumdihydratdivätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 156.01
Formel vikt 156.01
Procent renhet 98,5 till 101,5 % (Titreringssyra)
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.