Läs mer
monobasiskt natriumfosfat, för HPLC,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate monobasic |
| Namnnotering | For HPLC, ≥99.0% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | NaH2PO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | Soluble in water 0.1g/mL at 25°C |
| Formel vikt | 119.98 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | HPLC |
| Visa mer |