Läs mer
Melford Natriumfosfat monobasisk, monohydrat
Beskrivning
Natriumfosfatmonohydrat är en kemisk förening som är allmänt känd som mononatriumfosfatmonohydrat eller natriumdivätefosfatmonohydrat.
Inom life science-området används det främst som ett buffertmedel och som en källa till fosfatjoner. Buffertar hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH i biologiska och biokemiska processer, vilket säkerställer optimala förhållanden för enzymatiska reaktioner, cellodling och andra molekylärbiologiska tekniker.
Natriumfosfat monobasiskt monohydrat används vanligtvis i laboratoriemiljöer för beredning av buffertlösningar med specifika pH-intervall och buffertkapacitet. Det är särskilt användbart i applikationer där ett lägre pH-område önskas, eftersom det har en buffrande kapacitet i det sura pH-området.
Dessutom används föreningen i olika biologiska och biokemiska analyser, proteinreningsprocesser och formulering av diagnostiska kit och farmaceutiska produkter. Det fungerar som en källa till fosfatjoner, som är nödvändiga för många biologiska processer såsom DNA- och RNA-syntes, energimetabolism och signaltransduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate |
| CAS | 10049-21-5 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | NaH2PO4-H2O |