Läs mer
Melford Natriumfosfat monobasisk, monohydrat
Produktkod. 30018787
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018787 5 kg
30018785 1 kg
30018786 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018787 Leverantör Melford Leverantörsnummer S231205000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Natriumfosfatmonohydrat är en kemisk förening som är allmänt känd som mononatriumfosfatmonohydrat eller natriumdivätefosfatmonohydrat.
Inom life science-området används det främst som ett buffertmedel och som en källa till fosfatjoner. Buffertar hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH i biologiska och biokemiska processer, vilket säkerställer optimala förhållanden för enzymatiska reaktioner, cellodling och andra molekylärbiologiska tekniker.
Natriumfosfat monobasiskt monohydrat används vanligtvis i laboratoriemiljöer för beredning av buffertlösningar med specifika pH-intervall och buffertkapacitet. Det är särskilt användbart i applikationer där ett lägre pH-område önskas, eftersom det har en buffrande kapacitet i det sura pH-området.
Dessutom används föreningen i olika biologiska och biokemiska analyser, proteinreningsprocesser och formulering av diagnostiska kit och farmaceutiska produkter. Det fungerar som en källa till fosfatjoner, som är nödvändiga för många biologiska processer såsom DNA- och RNA-syntes, energimetabolism och signaltransduktion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate
CAS 10049-21-5
Kvantitet 5 kg
Molekylformel NaH2PO4-H2O