Läs mer
Natriumfosfat, monobasisk monohydrat, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 10566992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10566992 25 g Plastflaska 25g
10657961 500 g Plastflaska 500g
10708922 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11924291 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10566992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424390250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 SEK
    301.65 SEK / 25g
    Save 58.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-namn natriumfosforsyrahydrat
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smältpunkt 100,0 °C
Färg Vitt
pH 4,1 till 4,5 (5 % soln. vid 25 °C)
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15,879
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1103 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 137.99
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.