Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumfosfat, monobasiskt monohydrat, 99,5 %, för biokemi
Produktkod. 12615087 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12615087 1 kg Plastflaska 1kg
12625087 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12615087 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 447310010
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10049-21-5 ∣ H5NaO5P ∣ 139,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;hydrat
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smältpunkt 100,0 °C
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel NaH2PO4·H2O
Merck Index 15,879
Löslighetsinformation Klar, färglös
Formel vikt 137.99
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Biokemisk
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.