Läs mer
Sodium phosphate, monobasic monohydrate, 99+%, for analysis
Produktkod. 10523864 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
Produktkod. 10523864
Brand: Thermo Scientific Acros 207800025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smältpunkt 100,0 °C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15, 8790
Löslighetsinformation Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-namn natriumfosforsyrahydrat
Formel vikt 137.99
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.