Läs mer
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15668150 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3kg
500g
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15668150 6 x 1 kg Paket med 6
15638150 25 g 25g
15628150 250 g 250g
15658150 500 g 500g
15618150 1 kg 1kg
15648150 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15668150 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer S96386X1KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel NaH2PO4 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;hydrat
Formel vikt 137,99 g/mol
Procent renhet 98 till 102 %, ≥98 %
Kvalitet ACS-reagens