Läs mer
Natriumfosfat monobasiskt monohydrat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072321 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15638150
Brand: Honeywell-Fluka S963825G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 98 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Kvantitet 25 g
Linjär formel NaH2PO4 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn sodium phosphoric acid hydrate
Formel vikt 137.99g/mol
Procent renhet 98 to 102%, ≥98%
Kvalitet ACS Reagent
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.