Läs mer
Natriumfosfat, monobasiskt, monohydrat, kristall, USP - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15588174 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15588174 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15588174 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 382001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
High-purity crystalline powder meeting USP and FCC standards for laboratory use.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate
Namnnotering Monobasisk, monohydrat
CAS 10049-21-5
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel H5NaO5P
MDL-nummer MFCD00149208
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Formel vikt 137.99
Procent renhet ≥98%
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.04kg