Läs mer
Natriumfosfat, Monobasic, Monohydrat, Kristall, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate |
| Namnnotering | Monobasisk, monohydrat |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Formel vikt | 137.99 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 2.04kg |