Läs mer
Monobasiskt natriumfosfatmonohydrat, för ACS-analys, 98,0 till 102,0 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| CAS | 10049-21-5 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 98,0 till 102,0 % |
| Molekylformel | H5NaO5P |
| MDL-nummer | MFCD00149208 |
| Synonym | sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate