Description
Natriumfosfat förekommer i flera former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) och tribasisk (Na3PO4). De flesta neutrala natriumfosfatbuffertlösningar består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
- En tabell för beredning av 0,1 M natriumfosfatbuffert vid 25 °C med användning av olika proportioner av monobasiskt natriumfosfat och tvåbasiskt natriumfosfat har publicerats.
- En studie av effekten av frys-upptining lagringscykler på proteiner i natriumfosfat- och kaliumfosfatbuffertlösningar har rapporterats.
- Effekten av 5 mM natriumfosfat på effektiviteten av elektrosprayjonisering (ESI) jonmobilitetsspektrometri (IMS) analys har utvärderats.
- Ett protokoll för rening av pyrogenfria mus IgG1 monoklonala antikroppar som använder 10 mM natriumfosfat (pH 7,4) har publicerats.
- En jonparande HPLC-metod för analys av 5-aminosalicylsyra har rapporterats.
- A TLC metod för separation av nukleotidsocker i studien av glykosyltransferasaktivitet har publicerats.
Monobasiskt natriumfosfat, monohydrat har en mängd olika användningsområden:
- Sekvestreringsmedel, emulgeringsmedel och buffert i livsmedel
- Betande i färgning
- Vägning av silke i garvning
- Tillverkning av emaljer, keramik, rengöringsmedel, pannblandningar
- Brandskyddsmedel
- Vid lödning och lödning istället för borax
- Reagens och buffert i analytisk kemi
- Renande
- Laxativ
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Monobasic |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 98,0 – 103,0 % |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (100 mg/ml), vilket ger en klar, färglös lösning. |
| IUPAC-namn | natriumfosforsyrahydrat |
| Formel vikt | 137,99 g/mol |
| Procent renhet | 98.4% |
| Kvalitet | USP |