Läs mer
Natriumfosfat, Monobasic, Monohydrat, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15388491 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15388491 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
15528174 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15388491 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 380201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 137.99
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;hydrat
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate
Namnnotering Monobasic, Monohydrate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 137.99
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.04kg