Läs mer
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, Puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,0 % (T), Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Smältpunkt | 650 °C (vattenfritt ämne) |
| CAS | 10049-21-5 |
| Färg | Vitt |
| CAS Max % | 1 |
| pH | 4.1 till 4.5 |
| Kvantitet | 25 kg |
| Molekylformel | H5NaO5P |
| Linjär formel | NaH2PO4 · H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149208 |
| Visa mer |