Läs mer
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, puriss. p.a., ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15646790
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15646790 1 kg 1kg
15656790 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15646790 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 715041KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 SEK
    1015.48 SEK / 1kg
    Save 94.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (T)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;hydrat
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NaH2PO4 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 137,99 g/mol
Procent renhet ≥99 % (T)
Kvalitet ACS/puriss. pa