Läs mer
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, TRC
Produktkod. 30137062
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137062 5 g
30136724 25 g
30003915 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6670455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel Na . H2 O . H2 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 137.99
Synonym Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
IUPAC-namn natrium; dihydrogenfosfat; hydratera
LEDER O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Formel vikt 137.9694
Procent renhet >95%