Läs mer
Sodium phosphate, tribasic, anhydrous, tech.
Produktkod. 11326778
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326778 1 kg 1kg
11336778 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013438.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.939 g/mol
Natriumfosfat, tribasic används i tvål, tvättmedel, fotografiska framkallare, vattenavhärdare och pannavlagringsmedel. Det används som livsmedelstillsats, som rengöringsmedel, som ett proteinutfällningsmedel och en aktiv ingrediens i flussmedel som är utformade för att ta bort syre från icke-järnhaltiga metaller för gjutning. Det används för att framställa klorerat trinatriumfosfat genom att reagera med natriumhypoklorit och används som desinfektionsmedel och blekmedel. Vidare används det i mejerisubstitut och för att hämma mögel. Dessutom används den i keramikproduktion. Det används också för bevarande av biologiskt aktiva jordprover och fraktionering av nukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-54-9
Molekylformel Na3O4P
Molekylvikt (g/mol) 163.939
MDL-nummer MFCD00003510
InChI-nyckel RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
IUPAC-namn trinatrium;fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide.
Formel vikt 163.94
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 1.62g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.