Läs mer
Sodium phosphate, tribasic, anhydrous, tech.
Beskrivning
Natriumfosfat, tribasic används i tvål, tvättmedel, fotografiska framkallare, vattenavhärdare och pannavlagringsmedel. Det används som livsmedelstillsats, som rengöringsmedel, som ett proteinutfällningsmedel och en aktiv ingrediens i flussmedel som är utformade för att ta bort syre från icke-järnhaltiga metaller för gjutning. Det används för att framställa klorerat trinatriumfosfat genom att reagera med natriumhypoklorit och används som desinfektionsmedel och blekmedel. Vidare används det i mejerisubstitut och för att hämma mögel. Dessutom används den i keramikproduktion. Det används också för bevarande av biologiskt aktiva jordprover och fraktionering av nukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate, tribasic, anhydrous |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 kg |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide. |
| Formel vikt | 163.94 |
| Kvalitet | Teknisk |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Utseende | White powder |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.