Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate tribasic dodecahydrate |
| Smältpunkt | ∼75 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Polyflaska |
| Densitet | 1,62 g/ml vid 25 °C; Bulkdensitet: 900 kg/m3 |
| Linjär formel | Na3PO4 · 12H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | 70g/L vid 20 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: tir-sodium phosphate-12-hydrate