Läs mer
Natriumfosfat tribasiskt dodekahydrat,≥ 98,0 % (T), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120823 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 15686860
Brand: Honeywell-Fluka 71911250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,0 % (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-89-0
Molekylformel H24Na3O16P
Molekylvikt (g/mol) 380.119
MDL-nummer MFCD00149198
InChI-nyckel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-namn trisodium;phosphate;dodecahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Smältpunkt ∼75°C
Färg White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 250 g
Linjär formel Na3PO4 · 12H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation 70g/L at 20°C
Formel vikt 380.12g/mol
Procent renhet ≥98.0% (T)
Förpackning Poly bottle
Densitet 1.62g/mL at 25°C; Bulk Density: 900 kg/m3