Läs mer
Natriumfosfat, tribasisk dodekahydrat, extra rent
Produktkod. 15161075 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15161075 1 kg Plastflaska 1kg
15234844 5 kg Plasttrumma 5kg
15244844 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15161075 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 450660010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10101-89-0 ∣ Na3O4P·12H2O ∣ 380,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-89-0
Molekylformel Na3O4P·12H2O
Molekylvikt (g/mol) 380.13
InChI-nyckel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-namn trinatrium;fosfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Smältpunkt 75,0 °C
Fysisk form Pulver, nålar eller kristaller
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.62, 1.6200g/mL
Linjär formel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15,8792
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 240 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 380.13
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.