Läs mer
Sodium phosphate, tribasic, pure, anhydrous
Produktkod. 10569993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10569993 1 kg Plastflaska 1kg
10025263 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
10648044 10 kg Fibertrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10569993 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-54-9
Molekylformel Na3O4P
Molekylvikt (g/mol) 163.94
MDL-nummer MFCD00003510
InChI-nyckel RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
IUPAC-namn trinatrium;fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, tribasic
Namnnotering Anhydrous, Pure
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na3PO4
Merck Index 15, 8792
Löslighetsinformation Solubility in water: 88g/L (20°C)
Formel vikt 163.94
Procent renhet ≥96.0%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium phosphate, tribasic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.