Läs mer
Sodium phosphate tribasic, Puriss., anhydrous, ≥94%, Honeywell
Produktkod. 15620760 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
40 kg
Förpackning:
Fiberboard Box
Förpackningsstorlek:
40kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15620760 40 kg Fiberboard Box 40kg
1 options
Produktkod. 15620760 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 0427840KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate tribasic
Namnnotering Puriss., anhydrous, ≥94%
CAS 7601-54-9
Fysisk form Anhydrous
Kvantitet 40 kg
Molekylformel Na3O4P
Linjär formel Na3PO4
MDL-nummer MFCD00003510
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
InChI-nyckel RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn trisodium;phosphate
Molekylvikt (g/mol) 163.939
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
Formel vikt 163.94g/mol
Procent renhet >94%
Kvalitet puriss.
Förpackning Fiberboard Box